Learn More
Ácido 5-nitro-o-toluenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrotoluene-2-sulfonicacid |
| CAS | 121-03-9 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O5 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Nitrotoluene-2-sulfonic Acid, 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid (ACI), Benzenesulfonic acid','2-methyl-5-nitro- (9CI','ACI), 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid (ACI), o-Toluenesulfonic acid','5-nitro- (6CI','7CI','8CI), 4-Nitro-2-toluenesulfonic acid, 5-Nitro-2-methylbenzenesulfonic acid, 5-Nitro-o-toluenesulfonic acid, NSC 9580, p-Nitrotoluene-o-sulfonic acid, PNTOS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO5S/c1-5-2-3-6(8(9)10)4-7(5)14(11,12)13/h2-4H,1H3,(H,11,12,13) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-5-nitrobencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0045 |