Learn More
Ácido 5-nitro nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro Nicotinic acid |
| CAS | 2047-49-6 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N2 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic acid','5-nitro-, Nicotinic acid','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 3-Carboxy-5-nitropyridine, 5-Nitro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitronicotinic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-1-5(8(11)12)3-7-2-4/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-nitropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0171 |