Learn More
5-nitro-DL-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro-DL-tryptophan |
| CAS | 6525-46-8 |
| Fórmula molecular | C11H11N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O4/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14(17)18)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13H,3,12H2,(H,15,16) |
| SMILES | NC(Cc1c[nH]c2ccc(cc12)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(5-nitro-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.075 |