Learn More
5-Nitro-8-hidroxiquinolina, TRC
Código de producto. 30040371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040371 10 g 10 g
18060020 100 g 100 g
17959829 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49621510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4008-48-4
Fórmula molecular C9 H6 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 190.16
Sinónimo 8-Quinolinol, 5-nitro-, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-hydroxyquinoline, 5-Nitro-8-oxychinoline, 5-Nitro-8-oxyquinoline, 5-Nitro-8-quinolinol, 5-Nitrox, 5-Nitroxine, 5NOK, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline, A 82, BAS 58, NSC 74947, NSC 74948, Nibiol, Nitroxolin, Nitroxoline, Noxibiol
Nombre IUPAC 5-nitroquinolina-8-ol
SMILES Oc1ccc(c2cccnc12)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroxoline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0378