Learn More
5-nitro-6-metilaminoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro-6-methylaminoquinoline |
| CAS | 14204-97-8 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-11-9-5-4-8-7(3-2-6-12-8)10(9)13(14)15/h2-6,11H,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc2ncccc2c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-5-nitroquinolin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0695 |