Learn More
5-Nitro-2-indanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10225564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225564 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10215564 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225564 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08378DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 116530-60-0
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00598938
Clave InChI VSEBFWRYDORZJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1502066
Nombre IUPAC 5-nitro-1,3-dihidroinden-2-ona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(CC(=O)C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-indanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-nitro-2-indanone, 5-nitro-1h-inden-2 3h-one, 5-nitro-indan-2-one, 5-nitroindan-2-one, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-inden-2-one, pubchem18090, acmc-2099su, 2h-inden-2-one,1,3-dihydro-5-nitro, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-inden-2-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%