Learn More
5-Nitro-2-furonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358455 25 g 25 g
11348455 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10486.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59-82-5 | C5H2N2O3 | 138.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-82-5
Fórmula molecular C5H2N2O3
Peso molecular (g/mol) 138.08
Número MDL MFCD00082647
Clave InChI DUJNJLFQOODDNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-furonitrile, 5-nitro-2-furancarbonitrile, unii-e63b56v8ya, 2-furancarbonitrile, 5-nitro, 5-nitro-2-cyanofuran, 5-nitro-2-furonitril, 2-nitrofuran-5-carbonitrile, acmc-1an56, 5-nitro-furan-2-carbonitrile, 2-furancarbonitrile,5-nitro
PubChem CID 94881
Nombre IUPAC 5-nitrofuran-2-carbonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furonitrile
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 123933
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.08
Porcentaje de pureza 97%