Learn More
Ácido 5-nitro-2-furoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423274 5 g 5 g
11433274 25 g 25 g
11443274 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10597.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-12-5 | C5H3NO5 | 157.081 g/mol
5-Nitro-2-furoic acid was used in the preparation of [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines and [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazoles. The FT-IR and FT-Raman spectra of 5-Nitro-2-furoic acid has also been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó ácido 5-nitro-2-furoico en la preparación de [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiazinas y [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] tiadiazoles. También se han estudiado los espectros FT-IR y FT-Raman de ácido 5-Nitro-2-furoico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-12-5
Fórmula molecular C5H3NO5
Peso molecular (g/mol) 157.081
Número MDL MFCD00003240
Clave InChI IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-furoic acid, nitrofurate, 5-nitrofuroic acid, 2-furoic acid, 5-nitro, 5-nitro-2-furancarboxylic acid, 5-nitropyromucate, 5-nitrofurancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro, ccris 1197, 5-nitropyromucic acid
PubChem CID 12577
Nombre IUPAC ácido 5-nitrofurano-2-carboxílico
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furoic acid
Punto de fusión 186°C to 188°C
Cantidad 5 g
Beilstein 139373
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.08
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Nitro-2-furoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitro-2-furoic acid