Learn More
5-Nitro-2-furfuraldazina, TRC
Código de producto. 30134014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134014 1 g 1 g
30004969 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4938301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112537-96-9
Fórmula molecular C10 H6 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 278.178
Sinónimo 5-Nitro-2-furancarboxaldehyde (E,E)-(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazone, USP Nitrofurazone Related Compound A, Nitrofurazone USP Related Compound A, (E,E)-N,N'-Bis[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydrazine, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazone, (E,E)- (9CI), (E,E)-N,N'-Bis[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydrazine (5-Nitrofurfural Azine)
Nombre IUPAC (E)-1-(5-nitro-2-furil)-N-[(E)-(5-nitro-2-furil)metilenoamino]metananimina
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furfuraldazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6N4O6/c15-13(16)9-3-1-7(19-9)5-11-12-6-8-2-4-10(20-8)14(17)18/h1-6H/b11-5+,12-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0287
Porcentaje de pureza >95%