Learn More
5-Nitro-2-furaldoxima, 97 %
Código de producto. 11354584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354584 50 g 50 g
11344584 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01374.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-15-7
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.10
Número MDL MFCD00198004,MFCD00198004
Clave InChI PTBKFATYSVLSSD-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo nifuroxime, 5-nitro-2-furaldehyde oxime, usaf ea-5, 2-furaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-furaldoxime, 5-nitro, 5-nitro-2-furaldoxime, carbazylquinone, carbilquinone, 5-nitrofuran-2-carbaldehyde oxime, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde oxime
PubChem CID 6478035
SMILES O\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldoxime
Cantidad 50 g
Beilstein 83037
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6536
Nombre IUPAC (E)-N-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydroxylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 97%