Learn More
5-Nitro-2-furaldoxima, 97 %
Código de producto. 11344584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11344584 10 g 10 g
11354584 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11344584
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01374.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-15-7
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.10
Número MDL MFCD00198004,MFCD00198004
Clave InChI PTBKFATYSVLSSD-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo nifuroxime, 5-nitro-2-furaldehyde oxime, usaf ea-5, 2-furaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-furaldoxime, 5-nitro, 5-nitro-2-furaldoxime, carbazylquinone, carbilquinone, 5-nitrofuran-2-carbaldehyde oxime, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde oxime
PubChem CID 6478035
SMILES O\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldoxime
Cantidad 10 g
Beilstein 83037
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6536
Nombre IUPAC (E)-N-[(5-nitrofuran-2-il)metilidene]hidroxilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 97%