Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 98+%, Thermo Scientific™
27.70€ - 131.00€
| CAS | 59-87-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C6H6N4O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 198.14 |
| Número MDL | MFCD00003225 |
| Clave InChI | IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N |
| Sinónimo | nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n |
| PubChem CID | 5447130 |
| Nombre IUPAC | [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11364649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.14 |
25g |
27.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11374649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.22 |
100g |
65.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11428517
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18593.30 |
250g |
131.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C6H6N4O4 | |
| MFCD00003225 | |
| nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n | |
| [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea |
Especificaciones
| 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone | |
| C6H6N4O4 | |
| 86403 | |
| 14,6600 | |
| IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N | |
| [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea | |
| 5447130 | |
| ≥98% |
| 59-87-0 | |
| MFCD00003225 | |
| Light sensitive | |
| nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n | |
| NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O | |
| 198.14 | |
| 198.14 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H341-H351-H361
Toxic if swallowed.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 200-443-1
missing translation for 'rtecsNumber' : LT7700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures