Learn More
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 98+%
Código de producto. 11428517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428517 250 g 250 g
11364649 25 g 25 g
11374649 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18593.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59-87-0 | C6H6N4O4 | 198.14 g/mol
Bactericidal compound used as an antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-87-0
Fórmula molecular C6H6N4O4
Peso molecular (g/mol) 198.14
Número MDL MFCD00003225
Clave InChI IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Sinónimo nitrofurazone, nitrofural, furacilin, furacin, furacillin, aldomycin, furacine, furaldon, nifuzon, actin-n
PubChem CID 5447130
Nombre IUPAC [(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]urea
SMILES NC(=O)N\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 86403
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6600
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.14
Porcentaje de pureza ≥98%