Learn More
5-Nitro-2-furaldehído diacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 13498398 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
13498398 500 g Frasco de vidrio 500 g
10791431 100 g Frasco de vidrio 100 g
13448398 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13498398 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 165135000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-55-7
Fórmula molecular C9H9NO7
Peso molecular (g/mol) 243.17
Número MDL MFCD00003244
Clave InChI HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
PubChem CID 7097
Nombre IUPAC [acetiloxi-(5-nitrofuran-2-il)metil] acetato
SMILES CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 93.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino