Learn More
Diacetato de 5-nitro-2-furaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443687 100 g 100 g
11453687 500 g 500 g
11463687 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18169.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-55-7 | C9H9NO7 | 243.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-55-7
Fórmula molecular C9H9NO7
Peso molecular (g/mol) 243.171
Número MDL MFCD00003244
Clave InChI HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
PubChem CID 7097
Nombre IUPAC [acetiloxi-(5-nitrofuran-2-il)metil] acetato
SMILES CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Punto de fusión 87°C to 92°C
Cantidad 100 g
Beilstein 255089
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.17
Porcentaje de pureza ≥98%