Learn More
5-Nitro-2-furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423324 50 g 50 g
11384649 5 g 5 g
11394649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10618.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.082 g/mol
5-Nitro-2-furaldehyde was used in the synthesis of a series of 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one derivatives. . It was also used in the synthesis of modified mesoporous silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural can be commonly used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-nitro-2-furaldehído fue utilizado en la síntesis de una serie de derivados. 4-(5-nitrofuran-2-il)prop-2-en-1-ona. . También se utilizó en la síntesis de sílice mesoporosa modificada (MCM-41). El 5-nitrofurfural se puede utilizar comúnmente como productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-63-5
Fórmula molecular C5H3NO4
Número MDL MFCD00003230
Clave InChI SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
Nombre IUPAC 5-nitrofurano-2-carbaldehído
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldehyde
Punto de fusión 34°C to 38°C
Densidad 1.349
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Índice de refracción 1.59
Cantidad 50 g
Beilstein 120539
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Peso molecular (g/mol) 141.082
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.09
Porcentaje de pureza 99%