Learn More
5-Nitro-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752601 10 g Frasco de vidrio 10 g
10518663 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10696924 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10752601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173860100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-63-5
Número MDL MFCD00003230
Clave InChI SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
Nombre IUPAC 5-nitrofurano-2-carbaldehído
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.0°C to 35.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.3400g/mL
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H3NO4
Índice de refracción 1.5905
Cantidad 10 g
Beilstein 17,IV,4459
Gravedad específica 1.34
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Peso molecular (g/mol) 141.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.