Learn More
5-Nitro-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10518663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10518663 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10752601 10 g Frasco de vidrio 10 g
10696924 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10518663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC17386DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-63-5
Número MDL MFCD00003230
Clave InChI SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
Nombre IUPAC 5-nitrofurano-2-carbaldehído
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 37°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.3400g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H3NO4
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 141.082
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.08
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Low Melting Solid