Learn More
5-Nitro-2-(bromoacetamido)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide |
| CAS | 2011-70-3 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Br N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide, Nitrazepam Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11BrN2O4/c16-9-14(19)17-13-7-6-11(18(21)22)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,19) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-benzilo-4-nitrofenil)-2-bromoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 363.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.9902 |