Learn More
5-nitro-2-(bromoacetamido)benzofenona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro-2-(bromoacetamido)benzophenone-d5 |
| CAS | 1189454-04-3 |
| Fórmula molecular | C15H6D5BrN2O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[2-(Benzoyl-d5)-4-nitrophenyl]-2-bromoacetamide, 2'-(Benzoyl-d5)-2-bromo-4'-nitroacetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11BrN2O4/c16-9-14(19)17-13-7-6-11(18(21)22)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,19)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2cc(ccc2NC(=O)CBr)[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-N-[4-nitro-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 368.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.0216 |