Learn More
5-Nitro-2-benzimidazolinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369145 5 g 5 g
11359145 1 g 1 g
11379145 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16391.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-84-5 | C7H5N3O3 | 179.14 g/mol
5-Nitro-2-benzimidazolinone is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-nitro-2-benzimidazolinona se utiliza como intermediario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-84-5
Fórmula molecular C7H5N3O3
Peso molecular (g/mol) 179.14
Número MDL MFCD00220274
Clave InChI DLJZIPVEVJOKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-benzimidazolinone, 5-nitro-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 5-nitrobenzimidazol-2-one, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2-hydroxy-5-nitrobenzimidazole, 5-nitro-2 3h-benzimidazolone, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 2-benzimidazolinone, 5-nitro, 5-nitro-1h-benzimidazol-2-ol, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-benzimidazol-2-one
PubChem CID 3725611
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=O)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-benzimidazolinone
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 171386
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 5-nitro-1,3-dihidrobenzimidazol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.14
Porcentaje de pureza 99%