Learn More
5-nitro-1H-quinolin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro-1H-quinolin-2-one |
| CAS | 6938-27-8 |
| Fórmula molecular | C9H6N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Nitrocarbostyril, 5-Nitroquinolin-2(1H)-one, NSC 53940, 5-(Hydroxyl[oxido]amino)-2-hydroxyquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9-5-4-6-7(10-9)2-1-3-8(6)11(13)14/h1-5H,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0378 |