Learn More
5-nitro-1H-pirazol, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10639744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10639744 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10300953 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10639744 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor FM00165CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 26621-44-3
Fórmula molecular C3H3N3O2
Peso molecular (g/mol) 113.08
Número MDL MFCD00159621,MFCD00238787
Clave InChI MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
PubChem CID 123419
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-pirazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.08
Porcentaje de pureza 97%