Learn More
5-nitro-1H-indol, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10482124
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Código de producto.
10482124 Frasco de vidrio ámbar; 10 g
1 options
Código de producto. 10482124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01605EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-1H-indole
CAS 6146-52-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H6N2O2
Número MDL MFCD00005673
Cantidad 10g
Sinónimo 5-nitroindole, 1h-indole, 5-nitro, indole, 5-nitro, unii-o2bhx6edbn, 5-nitro indole, ccris 3255, o2bhx6edbn, pubchem1711, acmc-209msr
Clave InChI OZFPSOBLQZPIAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 162.148
PubChem CID 22523
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%