Learn More
5-Nitro-1H-imidazol-1-etanol, TRC
Código de producto. 30134185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134185 100 mg 100 miligramos
30007925 25 mg 25 miligramos
30012016 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496230100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5006-68-8
Fórmula molecular C5 H7 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 157.13
Sinónimo 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. D (EP), 5-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 5-Nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-5-nitroimidazole
Nombre IUPAC 2-(5-nitroimidazol-1-il)etanol
SMILES OCCn1cncc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-4-6-3-5(7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0487