Learn More
5-nitro-1H-imidazol-1-etanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol-d4 |
| CAS | 1794791-19-7 |
| Fórmula molecular | C5H3D4N3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Hydroxyethyl)-5-nitroimidazole-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-4-6-3-5(7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cncc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-nitroimidazol-1-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 161.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0738 |