Learn More
(5-nitro-1-naftil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Nitro-1-naphthyl)amine |
| CAS | 3272-91-1 |
| Fórmula molecular | C10H8N2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12(13)14/h1-6H,11H2 |
| SMILES | C1=CC2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C(=C1)N |
| Nombre IUPAC | 5-nitronaftaleno-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0586 |