Learn More
5-nitro-1-benzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro-1-benzofuran |
| CAS | 18761-31-4 |
| Fórmula molecular | C8H5NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Nitro-[2,3]-benzofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO3/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2occc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-1-benzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 163.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0269 |