Learn More
5-Nitro-1,10-fenantrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460273 1 g 1 g
11470273 5 g 5 g
11480273 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11428.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4199-88-6 | C12H7N3O2 | 225.207 g/mol
5-Nitro-1,10-phenanthroline complexes of iron find wide applications in redox titrations. It is used as a precursor for the synthesis of 5-amino-1,10-phenanthroline, 5-isothiocyanato-1,10-phenanthroline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los complejos de hierro de 5-nitro-1,10-fenantrolina tienen muchos usos en las valoraciones redox. Se utiliza como precursor para la síntesis de la 5-amino-1,10-fenantrolina y la 5-isotiocianato-1,10-fenantrolina.
Solubilidad
Soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4199-88-6
Fórmula molecular C12H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 225.207
Número MDL MFCD00004981
Clave InChI PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72790
Nombre IUPAC 5-nitro-1,10-fenantrolina
SMILES C1=CC2=CC(=C3C=CC=NC3=C2N=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-1,10-phenanthroline
Punto de fusión 202°C to 204°C
Cantidad 1 g
Beilstein 196245
Sinónimo 1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.21
Porcentaje de pureza 98%