Learn More
5-nitro[1,1'-bifenil]-2,2'-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro[1,1'-biphenyl]-2,2'-diamine |
| CAS | 91397-09-0 |
| Fórmula molecular | C12H11N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N3O2/c13-11-4-2-1-3-9(11)10-7-8(15(16)17)5-6-12(10)14/h1-7H,13-14H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1c2cc(ccc2N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-aminofenil)-4-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 229.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0851 |