Learn More
5-(neo-pentil)hidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(neo-Pentyl)hydantoin |
| CAS | 110072-96-3 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-3-6(4-2)10-7(11)5-9-8(10)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,12) |
| SMILES | CCC(CC)N1C(=O)CNC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-pentan-3-ilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1055 |