Learn More
5-naftiltetraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Naphthyltetracene |
| CAS | 52711-99-6 |
| Fórmula molecular | C28H18 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(1-Naphthalenyl)-naphthacene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H18/c1-2-10-21-18-27-23(16-20(21)9-1)17-22-11-4-6-14-25(22)28(27)26-15-7-12-19-8-3-5-13-24(19)26/h1-18H |
| SMILES | C1(C=CC=C2)=C2C=C(C=C3C=CC=CC3=C4C5=C6C=CC=CC6=CC=C5)C4=C1 |
| Nombre IUPAC | 5-(naftalen-1-il)tetraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 354.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.14 |