Learn More
Ácido 5-(N-terc-butoxicarbonilamino)salicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(N-tert-Butoxycarbonylamino)salicylic Acid |
| CAS | 135321-95-8 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO5/c1-12(2,3)18-11(17)13-7-4-5-9(14)8(6-7)10(15)16/h4-6,14H,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 253.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.095 |