Learn More
5-(N,N-Dietilcarboxamida)-1-fenilpiridin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(N,N-Diethylcarboxamide)-1-phenylpyridin-2(1H)-one |
| CAS | 1076199-97-7 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-3-17(4-2)16(20)13-10-11-15(19)18(12-13)14-8-6-5-7-9-14/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)C1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-6-oxo-1-fenilpiridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 270.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1368 |