Learn More
5-(N-metil-N-isobutil)-amilorida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(N-Methyl-N-isobutyl)-Amiloride |
| CAS | 96861-65-3 |
| Fórmula molecular | C11H18ClN7O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-5-[methyl(2-methylpropyl)amino]-2-pyrazinecarboxamide, 5-(N-Methyl-N-isobutyl)amiloride, L 654250, MIA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18ClN7O/c1-5(2)4-19(3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20) |
| SMILES | CC(C)CN(C)C1=NC(N)=C(C(NC(N)=N)=O)N=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 3-amino-N-carbamimidoil-6-cloro-5-[metil(2-metilpropil)amino]pirazina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 299.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1261 |