Learn More
5-(N-Etil-N-isopropilo) Aminoida, TRC
Código de producto. 30388523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388523 10 mg
30385353 5 mg
30386317 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92150010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1154-25-2
Fórmula molecular C11 H18 Cl N7 O
Peso molecular (g/mol) 299.76
Nombre IUPAC 3-amino-N-carbamimidil-6-cloro-5-[etil(propan-2-il)amino]pirazina-2-carboxamida
SMILES CCN(C(C)C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(N-Ethyl-N-isopropyl) Amiloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18ClN7O/c1-4-19(5(2)3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1261
Porcentaje de pureza >95%