Learn More
5-(N-Etil-N-2-hidroxietilamino)-2-pentlamina, TRC
Código de producto. 30132683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132683 2.5 g 2.50 g
30010578 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6788552.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69559-11-1
Fórmula molecular C11 H26 N2 O
Peso molecular (g/mol) 202.337
Sinónimo 2-[(4-Aminopentyl)ethylamino]-ethanol, (±)-2-[(4-Aminopentyl)ethylamino]ethanol, 5-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-2-aminopentane, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminopentylamine
Nombre IUPAC 2-[6-aminoheptil(etil)amino]etanol
SMILES CCN(CCO)CCCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(N-Ethyl-N-2-hydroxyethylamino)-2-penthlamine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H26N2O/c1-3-13(9-10-14)8-6-4-5-7-11(2)12/h11,14H,3-10,12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.2045