Learn More
5-(N-carbamoilamino)imino-4-oxopentanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(N-Carbamoylamino)imino-4-oxopentanenitrile |
| CAS | 87015-72-3 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N4 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Cyano-2-oxobutylidene)hydrazine-1-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N4O2/c7-3-1-2-5(11)4-9-10-6(8)12/h4H,1-2H2,(H3,8,10,12)/b9-4+ |
| SMILES | NC(=O)N\N=C\C(=O)CCC#N |
| Nombre IUPAC | [(E)-(4-ciano-2-oxo-butilideno)amino]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 168.153 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0647 |