Learn More
5-(N-carbamoilamino)imino-4-oxopentanonitrilo, TRC
Código de producto. 30361662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30361662 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30361662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC19237025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-(N-Carbamoylamino)imino-4-oxopentanenitrile
CAS 87015-72-3
Fórmula molecular C6 H8 N4 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2-(4-Cyano-2-oxobutylidene)hydrazine-1-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N4O2/c7-3-1-2-5(11)4-9-10-6(8)12/h4H,1-2H2,(H3,8,10,12)/b9-4+
SMILES NC(=O)N\N=C\C(=O)CCC#N
Nombre IUPAC [(E)-(4-ciano-2-oxo-butilideno)amino]urea
Peso molecular (g/mol) 168.153
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0647
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.