Learn More
5-(morfolinometil)tiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10789015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10789015 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10396514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10789015 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC73404CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 893744-01-9
Fórmula molecular C10H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 211.28
Número MDL MFCD06803315
Clave InChI YPXGCMYNDMFOHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-formyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 5-morpholinomethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-morpholinylmethyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 20098933
Nombre IUPAC 5-(morfolin-4-ilmetil)tiofeno-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(Morpholinomethyl)thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.28
Porcentaje de pureza 97%