Learn More
Clorhidrato de ácido 5-(morfolinometil)isoxazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738465 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10623085 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738465 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70851CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 944450-97-9
Fórmula molecular C9H13ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 248.663
Número MDL MFCD08277061
Clave InChI OOOBOQOTQIVUQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carboxylic acid, chloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid hydrochloride, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17389572
Nombre IUPAC ácido 5-(morfolin-4-ilmetil)-1,2-oxazol-3-carboxílico; clorhidrato
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Morpholinomethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.66
Porcentaje de pureza 97%