Learn More
5-(morfolinometil)isoxazol-3-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10179909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10179909 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10637580 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10179909 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70804CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 893749-85-4
Fórmula molecular C9H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 196.206
Clave InChI AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 20099059
Nombre IUPAC 5-(morfolin-4-ilmetil)-1,2-oxazol-3-carbaldehído
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.21
Porcentaje de pureza 97%