Learn More
5-(morfolinometilo)-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10515934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10396654 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC72504CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 392659-97-1
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.218
Número MDL MFCD01821235
Clave InChI ZQILSGYYJOBENS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-morpholinomethyl-2-furaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-4-morpholinylmethyl, 5-morpholin-4-ylmethyl-2-furaldehyde, 5-morpholinomethyl furan-2-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl furan-2-carbaldehyde
PubChem CID 3159700
Nombre IUPAC 5-(morfolin-4-ilmetil)furano-2-carbaldehído
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(O2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Morpholinomethyl)-2-furaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 97%