Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Turbina giratoria de RMN de 5 mm
Código de producto. 31877405
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31877405 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 31877405 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660060053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    244.92€ / paquete de 1
    Ahorro 72.08€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Para usar con Bruker™ espectrómetros.
  • Adaptado a Bruker™ turbinas
  • La tira de tacómetro mejora la vida útil
  • Rango de temperatura: -20 a 60 °C
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bruker Espectrómetro de RMN
Tipo Turbina de dispositivo
Color Azul