Learn More
Hamilton™ Jeringa hermética a gases serie 1000 de 5 ml
Código de producto. 17804312
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Extraíble
Luer Lock
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17804312 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Punta Luer, cementada cada uno
17864192 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer cada uno
17844392 22 G Romo Punta Luer, cementada cada uno
17834202 22 G Cono Punta Luer, cementada cada uno
17814322 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17814312 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17824322 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Bloqueo de muestras cada uno
17854392 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock cada uno
17894262 Personalizado Personalizado Punta Luer, cementada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17804312 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL81530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas de la Serie 1000 ofrecen una solución hermética a gases de volumen medio.
  • Esta serie de jeringas cuenta con una variedad de opciones de terminación y agujas, lo que proporciona una versatilidad y adaptabilidad excepcionales.
  • Dispensa volúmenes de hasta 5 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,406 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0161 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,530 in
Diámetro interior (métrico) 10.3 mm
Diámetro exterior (métrico) 13.5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa GasTight
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo Jeringa 1005 LTN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 5 mL
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Punta Luer, cementada