Learn More
5-metiluridina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyluridine uridine-d4 |
| CAS | 82845-85-0 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H10 N2 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Uridine-6-d, 5-(methyl-d3)- (9CI), 5-Methyl-d3-uridine-6-d1, 5-Methyl uridine-d4, 5-Methyluridine-d4, 5-Methyluridine-D4 (uridine-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1/i1D3,2D |
| SMILES | [2H]C1=C(C(=O)NC(=O)N1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 6-deuterio-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-(trideuteriometil)pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 262.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1103 |