Learn More
5-Metiluridina-1', 2', 3', 4', 5'-13C5, TRC
Código de producto. 30471825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471825 50 mg 50 miligramos
30467408 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33819850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159496-17-0
Fórmula molecular 13C5C5H14N2O6
Peso molecular (g/mol) 263.19
Sinónimo Ribothymidine-1’,2’,3’,4’,5’-13C
SMILES O[13C@@H]1[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@H]1N2C=C(C)C(NC2=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyluridine-1',2',3',4',5'-13C5
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1/i3+1,5+1,6+1,7+1,9+1