Learn More
Clorhidrato de 5-metiltriptamina, TRC
Código de producto. 30467141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467141 2 g 2 g
30473965 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30467141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3319402G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyltryptamine Hydrochloride
CAS 1010-95-3
Fórmula molecular C11H15ClN2
Cantidad 2 g
Sinónimo 5-Methyl-1H-Indole-3-ethanamine Hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
Nombre IUPAC 2-(5-metil-1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 210.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0924