Learn More
5-Metiltriptamina, clorhidrato, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10542751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10542751 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10542751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158670010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C11H15N2
Peso molecular (g/mol) 175.25
Número MDL MFCD00012683
Clave InChI PYOUAIQXJALPKW-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 5-methyltryptamine hydrochloride, 2-5-methyl-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methylindole hydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine monohydrochloride, 5-methyltryptamine hcl, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methyl-, monohydrochloride, 2-5-methylindol-3-yl ethylamine, chloride, 5-methyltryptaminehydrochloride, 5-methyl-1h-indole-3-ethylamine hcl, pubchem24287
PubChem CID 6917145
SMILES CC1=CC=C2NC=C(CC[NH3+])C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyltryptamine,hydrochloride
CAS 1010-95-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 281°C to 283°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(5-metil-1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación