Learn More
5-metiltiofeno-3-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylthiophene-3-carbaldehyde |
| CAS | 29421-72-5 |
| Fórmula molecular | C6 H6 OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-(9CI)-1H-imidazole-2-carboxylic Acid, 4-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic Acid, 4-Methylimidazole-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)4-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C=O)cs1 |
| Nombre IUPAC | 5-metiltiofeno-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 126.176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0139 |